A89855
Anthranilic acid
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
2-AA, 2-Aminobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
144-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.