Documenti fondamentali
311421
Sigma-Aldrich
Acido perclorico
70%, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
PCA
Scegli un formato
50 ML
88,40 €
250 ML
196,00 €
1 L
444,00 €
88,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
88,40 €
250 ML
196,00 €
1 L
444,00 €
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
88,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
6.8 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
70%
99.999% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
≥70-- < 90%
P. ebollizione
ca.203 °C/at 1.013 hPa
Punto di fusione
18 °C
Solubilità
water: miscible (completely)
Densità
1.664 g/mL at 25 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.3 ppm
Ca: ≤0.3 ppm
Fe: ≤ 0.1 ppm
Na: 3.1 ppm
Zn: ≤ 0.1 ppm
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′acido perclorico può essere impiegato come:      
  •   mezzo di reazione in reazioni di ossidazione[1][2]       
  • reagente per la preparazione di polimeri fluorurati, a partire da poli(vinilidenfluoruro-coesafluoropropilene) (PVDF-HFP), utilizzati come elettroliti per celle a combustibile[3]        
  • drogante nella preparazione del catalizzatore acido perclorico-polianilina funzionalizzata (HClO4/PANI) per la sintesi di benzotiazoli 2-sostituiti attraverso una reazione di condensazione fra o-amminotiofenolo e aldeidi.[4]
Si può usare l′acido perclorico (HClO4) nella preparazione di:
  • Acido perclorico supportato da silice (HClO4-SiO2), usato come catalizzatore nella diacilazione geminale delle aldeidi, nella sintesi degli ammidoalchil naftoli, dei carbammati primari e degli imidazoli tetrasostituiti.[5][6][7][8]
  • Acido perclorico supportato da allumina (Al2O3-HClO4), usato come catalizzatore nella sintesi degli α-(α-amidobenzil)-β-naftoli.[9]
  • Catalizzatore Fe3O4@SiO2-HClO4, usato nella sintesi dei derivati della 1,4-diidropiridina.[10]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Perchloric acid-doped polyaniline as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of 2-substituted benzothiazoles
Abdollahi-Alibeik M, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(12), 3182-3190 (2009)
Preparation of 1, 4-dihydropyridine derivatives using perchloric acid adsorbed on magnetic Fe3O4 nanoparticles coated with silica
Shafiee M, et al.
Current Nanoscience , 9(2), 197-201 (2013)
Vander Voort GF, et al.
Metallography, Principles and Practice By George F. Vander Voort null
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): A highly efficient and reusable catalyst for geminal diacylation of aldehydes under solvent-free conditions
Khan AT, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 255(1-2), 230-235 (2006)
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): an efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions
Modarresi-Alam AR, et al.
Tetrahedron, 63(36), 8723-8726 (2007)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf