40772
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulfonate
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3-(N,N-Dimethyltetradecylammonio)propanesulfonate, 3-(Myristyldimethylammonio)propanesulfonate, N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, Myristyl sulfobetaine, SB3-14
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
PM
micellar avg mol wt 30,200
Numero d'aggregazione
83
tecniche
nucleic acid detection: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?