529552
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
Sinonimo/i:
Potassium chloride, KCl
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Potassio cloruro, Molecular Biology Grade
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7621
Saggio
≥99% (silver nitrate titration)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1