Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
I3021
IGEPAL® CA-630
viscous liquid
Sinonimo/i:
Octilfenossi poli(etileneossi)etanolo, ramificato
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Stato
viscous liquid
PM
~603
CMC
0.08 mM (20-25°C)
Viscosità
250-350 cP, neat(25 °C)(lit.)
Densità
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
13
Stringa SMILE
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- come componente del tampone di lucidatura insieme a litio dodecilsolfato, tris-HCl, EDTA, NaCl, desossicolato di sodio, ditiotreitolo e tiourea nel processo di estrazione dell′RNA[2]
- insieme a tris-HCl nell′incubazione di tachizoiti coltivati in cellule vero[3]
- come componente del tampone per estrazione nucleare D+ che contiene HEPES, glicerolo, KCl ed EDTA per l′analisi del gel shift[4]
- come componente del tampone PI insieme a NaH2PO4 per il lavaggio dei vetrini nella procedura FISH, (ibridazione in situ in fluorescenza)[5]
- per la solubilizzazione e l′isolamento delle proteine di membrana
Altre note
Qualità
Avvertenza
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
483.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
251 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Utile?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfUtile?
-
-
Wie ist die Konzentration von Igepal CA-630 J19628-AP? Ich finde dazu nichts.
1 risposta-
This product is a neat or pure liquid, the concentration is 100%.
Utile?
-
-
Is IGEPAL CA630 autoclavable?
1 risposta-
This material may degrade upon extended exposure to high heat and/or pressure, thus the product has not been validated for use following autoclaving.
Utile?
-
-
Hey! How long can you store an Igepal solution (1 mL Igepal diluted to 20mL in MiliQ water)? Thanks in advance! Femke
1 risposta-
The product is generally stable based on the chemical composition and a 10% (w/v) aqueous solution may be stable refrigerated for at least one month. However, it is important to minimize the exposure of the solution to oxygen (keep closed soon after use). The product does have a tendency to oxidize in air forming peroxides through a free radical process. In addition, some bacterial growth may occur which is evidenced by an odor or formation of a precipitate. Preservatives added to the solution may prevent bacterial growth.