Documenti fondamentali
5.04120
Sigma-Aldrich
Reboxetine Mesylate
Sinonimo/i:
Reboxetine Mesylate, (2R*)-2-[(R*)-(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]morpholine methanesulfonate, Edronax, Vestra
Scegli un formato
10 MG
179,00 €
179,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
179,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23NO3 · xCH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.39 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
179,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)C.N1C[C@@H](OCC1)[C@H](Oc3c(cccc3)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
CGTZMJIMMUNLQD-STYNFMPRSA-N
Descrizione generale
A potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT, respectively). Displays >1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
Noradrenalin transporter
Target Ki: 1.1, 129 and >10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze 9-20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Sacchetti, G., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.128, 1332.
Wong, E., et al. 2000. Biol. Psychiatry.47, 818.
Millan, M., et al. 2001. J. Pharmacol. Exp. Ther.298,565.
Owen, J., et al. 2003 Neurosci. Lett.348, 171.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1