Y0001796
Escitalopram oxalate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
S-(+)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate, S-(+)-Citalopram oxalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
escitalopram, escitalopram
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti