487957
NOC-18
A nitric oxide (NO) donor similar to NOC-5, NOC-7 and NOC-12 but with an enhanced half-life.
Sinonimo/i:
NOC-18, DETA/NO, 2,2ʹ-(Hydroxynitrosohydrazino) bis-ethanamine, DETA NONOate, DETA/NO, 2,2ʹ-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, DETA NONOate
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
PBS, pH 7.4: 100 mg/mL
10 mM NaOH: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h11H,1-6H2/p+2
HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-P
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Shibuta, S., et al. 1995. Neurosci. Lett. 187, 103.
Shimaoka, M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 209, 519.
Diodati, J.G., et al. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol. 22, 287.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem. 58,1472.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13