Vai a
P5084
PTIO
NO activity inhibitor, powder
Sinonimo/i:
2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
170,00 €
144,50 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
459,00 €
390,15 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
144,50 €
Prezzo di listino170,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
PTIO,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)N([O])C(c2ccccc2)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C13H17N2O2/c1-12(2)13(3,4)15(17)11(14(12)16)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI key
DYUUGILMVYJEHY-UHFFFAOYSA-N
Application
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIO) has been used as a nitric oxide (NO) scavenger.
Biochem/physiol Actions
A stable radical scavenger for nitric oxide; affects NO without affecting NO synthase; has significant inhibitory activity against NO biological actions.
Stable radical scavenger for nitric oxide without affecting NO synthase; inhibits NO activity.
2-phenyl-4, 4, 5, 5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIOs) derivatives react with nitric oxide (NO) to yield the corresponding imino nitroxides (PTIs) and nitrogen dioxide (NO2).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
523350C221217386
PTIO
Sigma-Aldrich
P5084
PTIO
PTIO Nitric oxide radical scavenger.
Sigma-Aldrich
523350
PTIO
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTIO
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)