Vai a
C221
Carboxy-PTIO potassium salt
synthetic (organic), ≥98% (TLC), NO scavenger, powder
Sinonimo/i:
2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide potassium salt, 2-(4-Carboxyphenyl)-4,5-dihydro-4,4,5,5-tetramethyl-1H-imidazol-1-yloxy-3-oxide potassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
170,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16KN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Carboxy-PTIO potassium salt,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
>270 °C
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC1(C)N([O])C(c2ccc(cc2)C([O-])=O)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
VYEUQMVIGXFZQU-UHFFFAOYSA-M
General description
2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide (carboxy-PTIO) is mainly considered as a scavenger of nitric oxide (NO).
Application
Carboxy-PTIO potassium salt has been used to check the generation of hydroxyl radicals or nitric in reaction mixtures to examine the generation of nitric oxide in reaction mixture. It has also been added to neurons to analyse its effect on glucose/oxygen/serum deprivation (GOSD) condition(4)
Biochem/physiol Actions
Carboxy-PTIO can make a quick reaction with nitric oxide (NO) to produce nitrogen dioxide (NO2). It can be used to prevent hypotension and endotoxic shock, stimulated by lipopolysaccharide in- vivo. Carboxy-PTIO can also block in vitro vascular relaxation, stimulated by NO.
Reacts with nitric oxide to form carboxy-PTI derivatives which in turn inhibits nitric oxide synthase.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
217386P4154H8759
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 100 mg/mL, methanol: soluble (lit.)(lit.), DMSO: soluble (lit.)(lit.)
solubility
HEPES Buffer: 0.4 mg/mL
solubility
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)