Vai a
N4148
S-Nitrosoglutathione
≥97%, Creatine kinase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
GSNO, SNOG
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
325,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
399,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N4O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
S-Nitrosoglutathione, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O7S/c11-5(10(19)20)1-2-7(15)13-6(4-22-14-21)9(18)12-3-8(16)17/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,18)(H,13,15)(H,16,17)(H,19,20)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
General description
S-Nitrosoglutathione (GSNO) is an endogenous nitrogen oxide and is highly distributed in extracellular fluids of the lung and brain.
Application
S-Nitrosoglutathione (GSNO) has been used:
  • as a standard in reversed phase chromatography coupled to chemical vapour generation and atomic fluorescence detector (RPC-CVGAFS) and reversed phase chromatography fluorimetric (RPC-FD).[1]
  • as a standard in spectrophotometric and high-performance liquid chromatography (HPLC) assay.
Biochem/physiol Actions
S-Nitrosoglutathione (GSNO) inhibits the activity of sarcoplasmic reticulum-bound creatine kinase in rabbit skeletal muscle and eventually reduces ATP driven Ca2+ uptake in sarcoplasmic reticulum vesicles. GSNO in airway cells relaxes airway smooth muscle and enhances airway ciliary motility. It also blocks airway epithelial amiloride-sensitive sodium transport while stimulating calcium-dependent epithelial chloride transport and induces neutrophilic apoptosis. In addition, it also has antimicrobial activity. GSNO concentration is low in cystic fibrosis (CF) airway. It is an NO donor, acts as a smooth muscle relaxant, vasodilator and inhibits platelet activation in vivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
487920363960T1892
Thioflavine S practical grade
Sigma-Aldrich
T1892
Thioflavine S
assay
≥97%
assay
≥95% (HPLC)
assay
97%
assay
-
solubility
water: soluble 19.60-20.40 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: water (1:1): 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-Nitrosoglutathione
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)