567028
SIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, nitric oxide (NO) donor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
SIN-1, Hydrochloride, 3-Morpholinosydnonimine, HCl
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SIN-1, Hydrochloride, Nitric oxide (NO) donor.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - WU7687800
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].[n]2(n[o+]c(c2)N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5H,1-4,7H2;1H/q+1;/p-1
ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nitric oxide (NO) donor
Attenzione
Ricostituzione
From Catalog:
Desc. Field- added "Unstable in aqueous solution."
Altre note
Gergel, D., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20922.
de Groot, H., et al. 1993. FEBS Lett.315, 139.
Lipton, S.A., et al. 1993. Nature364, 626.
Drummer, C., et al. 1991. Thromb. Res.63, 553.
Omar, B.A., et al. 1990. Free Radical Biol. Med.9, 465
WGK 2