Documenti fondamentali
34321-M
Sigma-Aldrich
FITC, Isomer I
Sinonimo/i:
FITC, Isomer I, Fluorescein Isothiocyanate, Isomer I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H11NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116133
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
orange-red
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
DMF: soluble
aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=Nc1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A fluorescent labeling agent used to label antibodies, lectins, toxins, various proteins, and oligopeptides with fluorescein. FITC-antibody conjugates are useful in many applications, including flow cytometry and immunohistochemistry (excitation maximum = 492 nm; emission maximum = 520 nm). λ max: 492 ± 3 nm (pH 9). Fluorescence EMmax: 520 ± 3 nm (pH 9).
Popular derivative of fluorescein. Can be used to label antibodies and other proteins.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Cherry, N.B., et al. 1965. Stain Technol. 44, 179.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is there a SDS available for this product?
    1 risposta
    1. Please access the Material Safety Data Sheet in the link below:
      https://www.emdmillipore.com/product/msds/EMD_BIO-34321?Origin=SERP