341220
Exo1
A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
Sinonimo/i:
Exo1, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate, 2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic Acid Methyl Ester, ER Export Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMF: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2c(cccc2)C(=O)OC
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Golgi ARF1 GTPase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3