Vai a
E7159
Exo2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-benzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-hydrazonomethyl]-phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
106,00 €
90,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
90,10 €
Prezzo di listino106,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\Nc2ncnc3sc4CCCCc4c23
InChI
1S/C18H18N4O2S/c1-24-14-8-11(6-7-13(14)23)9-21-22-17-16-12-4-2-3-5-15(12)25-18(16)20-10-19-17/h6-10,23H,2-5H2,1H3,(H,19,20,22)/b21-9+
InChI key
VFNUTEMVQGLDAG-ZVBGSRNCSA-N
Biochem/physiol Actions
Exo2 is a bioactive small molecule that activates Golgi-endoplasmic reticulum (ER) fusion in mammals by distorting the Golgi apparatus. It prevents the release of secretory cargo from the ER. Exo2 do not modify the morphology of the trans-Golgi network (TGN). It also inhibits the anterograde movement of vesicular stomatitis virus G (VSV G) glycoprotein, from ER to Golgi.
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport.
Exo2 acts as a chemical probe of intracellular transport. Edxo2 has activities similar to Brefeldin A with membrane trafficking to the Golgi appartus, but appears more selective.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
X3004SML1741SML1419
Exo2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E7159
Exo2
XAV939 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
X3004
XAV939
TH1020 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1741
TH1020
B32B3 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1419
B32B3
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
light yellow to dark yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)