Vai a
E8280
Exo 1
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic acid methyl ester, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12NFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
52,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1NC(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Exo 1 has been used as a component of the BRB80 buffer to study coat protein 1 (COPI)-mediated membrane trafficking. It has also been used as a Golgi inhibitor to study its effects on the long interspersed nuclear element-1 (L1) retrotransposition.
Biochem/physiol Actions
Exo 1 is a cell-permeable methylanthranilate analog that promotes the release of adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor (ARF) 1 from Golgi membranes. It also inhibits the membrane trafficking between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi bodies.
Reversible inhibitor of exocytosis; Golgi ARF 1 (ADP-Ribosylation Factor) GTPase activator.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
341220P5624SML1976
Exo 1 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
E8280
Exo 1
Exo1 A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
Sigma-Aldrich
341220
Exo1
PD-118057 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P5624
PD-118057
description
≥98% (HPLC), solid
description
A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, methanol: 5 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Exo 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)