The axial Chloride in Ru265 dissociates quickly in aqueous solutions, converting to the aquated Ru265' form. Solutions should be prepared fresh.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 102,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 413,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl5H24N9Ru2
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Ru265, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to dark beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Ru](N)(N)(N)(N)n[Ru](N)(N)(N)(N)Cl
Biochem/physiol Actions
Ru265 is a non-cytotoxic, aqueous soluble nitrido-bridged dinuclear Ru(IV) complex that acts as a selective mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor via a manner distinct from the oxo-bridged Ru360. Ru265 selectively reduces 100 μM histamine-induced mitochondrial [Ca2+] (mCa2+), but not cytosolic [Ca2+] (cCa2+) transient (50 ?M; HeLa) by blocking MCU-mediated mCa2+ uptake at a >10-fold greater potency as Ru360 (IC50 ~2.6 nM vs. 30 nM; HEK293T) without effecting mCa2+ efflux or membrane potential (ΔΨm). Ru265 (50 μM) protects neonatal rat ventricular myocytes from hypoxia/reoxygenation injury by preventing mPTP opening and mCa2+ overload.
Selective mitochondrial calcium uniporter (MCU) inhibitor that blocks mitochondrial Ca2+ uptake at a >10-fold greater potency as Ru360.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description - | description 95% | description ≥99.9% trace metals basis |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay 95% | assay ≥99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form crystals | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: slightly soluble(lit.) | solubility - | solubility ethanol: soluble, water: soluble, acetone: soluble ((lit.)) |
| color white to dark beige | color - | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Would the main stock of Ru265 prepared with H2O be safe for a month at -20C?
1 risposta-
Utile?
-
-
Is it possible to store in solution?
1 risposta-
The solution stability of this product has not been evaluated. It is recommended to prepare fresh each time.