Documenti
3030-OP
Millipore
Cesium Chloride
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Sinonimo/i:
OmniPur® Cesium Chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
ClCs
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Attività estranea
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 50%, water): ≤0.1AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Lead (Pb): ≤0.001%
Lithium (Li): ≤0.005%
Magnesium (Mg): ≤0.001%
Nickel (Ni): ≤0.0001%
Potassium (K): ≤0.05%
Protease: None detected
RNase: None detected
Rubidium (Rb): ≤0.1%
Sodium (Na): ≤0.1%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Applicazioni
  • Nanostructured Polyoxometalate-Based Heterogeneous Electrode Materials for Electrochemical Sensing of Glucose.: The research demonstrates the use of cesium chloride in the development of advanced electrode materials for glucose sensing, enhancing diabetes management technologies (Yu et al., 2024).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2