Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 100,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 301,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.060,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.920,00 € |
Informazioni su questo articolo
100,00 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
powder
impurities
≤0.001% Li, ≤0.01% Pb
mp
645 °C (lit.)
absorption
≤0.02 at 280 nm at 50%, ≤0.1 at 260 nm at 50%
foreign activity
DNase exonuclease, Nickase endonuclease, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥99% (silver nitrate titration) | assay ≥98% | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - | grade - |
| mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp 200 °C, 645 °C (lit.) |
| impurities ≤0.001% Li, ≤0.01% Pb | impurities - | impurities Insoluble matter, passes filter test | impurities ≤1500 ppm (trace metals analysis) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?