Vai a
C4036
Cesium chloride
Molecular Biology, ≥98%
Sinonimo/i:
CsCl, cesium monochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
58,20 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
434,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
772,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.320,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CsCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050206
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Cesium chloride has been used in the generation of discontinuous gradient for the purification of Cryptosporidium oocysts and as a component of acetamide medium for fungal selection.
Biochem/physiol Actions
Cesium chloride regimen results in controlling cancer cell growth by targeting alkalinization of the neoplastic cells. It elicits potassium-blocking and is used animal cardiovascular research.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6914C30113030-OP
Cesium chloride Molecular Biology, ≥98%
Sigma-Aldrich
C4036
Cesium chloride
Cesium chloride Grade II, ≥98%
Sigma-Aldrich
C6914
Cesium chloride
Cesium chloride Grade I, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
C3011
Cesium chloride
Cesium Chloride OmniPur® Grade, >= 99.5%
Millipore
3030-OP
Cesium Chloride
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
-
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf