239765
Cycloheximide
InSolution, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Sinonimo/i:
InSolution Cycloheximide
Scegli un formato
121,00 €
Scegli un formato
About This Item
121,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Concentrazione
100 mg/mL in DMSO
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
hFKBP12
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Lu, Q. and Mellgreen,R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3