20-160
Tris-HCl 1 M, pH 6,5
1M Tris-HCl, pH 6.5.
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Condizioni di spedizione
wet ice
Categorie correlate
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Tutte
Per saggi di immunoprecipitazione della cromatina.
Stoccaggio e stabilità
1 anno a 4°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Injection-molded nanocomposites and materials based on wheat gluten.
International Journal of Biological Macromolecules null
Enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of antibody to Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in the sera of livestock and wild vertebrates.
Epidemiology and Infection null
Polychlorinated biphenyl congeners in blood of Wisconsin sport fish consumers.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology null
The Journal of biological chemistry, 268(10), 6985-6988 (1993-04-05)
Taurocholate efflux was studied in Xenopus laevis oocytes and is consistent with a carrier-mediated process. This carrier can be competitively inhibited and trans stimulated by glycocholate. Transport is also trans stimulated by taurochenodeoxycholate and S-hexylglutathione, but not taurolithocholate or daunomycin