T2663
Trizma® hydrochloride solution
1 M, BioReagent, for molecular biology
Sinonimo/i:
Tris hydrochloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solution
Concentrazione
1 M
Impurezze
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
pH
7.35-7.45
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter