197333
ABT-737
≥97% (HPLC), solid, Bcl-2 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, 4-{4-[(4ʹ-Chlorobiphenyl-2-yl)methyl]piperazin-1-yl}-N-{[4-({(1R)-3-(dimethylamino)-1-[(phenylsulfanyl)methyl]propyl}amino)-3-nitrophenyl]sulfonyl}benzamide
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, The Bcl-2 Inhibitor VI, ABT-737, also referenced under CAS 852808-04-9, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NC(=O)c3ccc(cc3)N4CCN(CC4)Cc5c(cccc5)c6ccc(cc6)Cl)c1cc(c(cc1)N[C@@H](CSc2ccccc2)CCN(C)C)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C42H45ClN6O5S2/c1-46(2)23-22-35(30-55-37-9-4-3-5-10-37)44-40-21-20-38(28-41(40)49(51)52)56(53,54)45-42(50)32-14-18-36(19-15-32)48-26-24-47(25-27-48)29-33-8-6-7-11-39(33)31-12-16-34(43)17-13-31/h3-21,28,35,44H,22-27,29-30H2,1-2H3,(H,45,50)/t35-/m1/s1
HPLNQCPCUACXLM-PGUFJCEWSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Oltersdorf, T., et al. 2005. Nature435, 677.
WGK 3