551476
Q-VD-OPh, Non-O-methylated
≥90% (HPLC), liquid, Caspase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Q-VD-OPh, Non-O-methylated, N-(2-Quinolyl)valyl-aspartyl-(2,6-difluorophenoxy)methyl Ketone
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Q-VD-OPh, Non-O-methylated, InSolution, ≥90%, irreversible broad-spectrum inhibitor of caspases
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
caspase-1
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Caserta, T.M., et al. 2003. Apoptosis8, 345.
Rebbaa, A., et al. 2003. Oncogene22, 2805.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)