Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 249,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 995,00 € |
Informazioni su questo articolo
249,00 €
Nome del prodotto
Q-VD-OPh hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC(C(C)C)C(NC(C(COC1=C(F)C=CC=C1F)=O)CC(O)=O)=O)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.[H]O[H]
InChI
1S/C26H25F2N3O6.H2O/c1-14(2)23(31-25(35)19-11-10-15-6-3-4-9-18(15)29-19)26(36)30-20(12-22(33)34)21(32)13-37-24-16(27)7-5-8-17(24)28;/h3-11,14,20,23H,12-13H2,1-2H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,33,34);1H2/t20-,23-;/m0./s1
InChI key
ONOTWLLTFZMERH-WCRWPNQISA-N
Application
- as a pan-caspase inhibitor to prevent cell death in urothelial carcinoma cells (UCC)
- to induce canonical caspase-dependent apoptosis in UC cells
- to block caspase-3 and Poly (ADP-ribose) polymerase-1 (PARP-1)
- to study the protective role of EspZ effector protein against apoptosis and necrosis in human epithelial cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description InSolution, ≥90%, irreversible broad-spectrum inhibitor of caspases |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥14 mg/mL | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?