Documenti fondamentali
1.93698
Supelco
Potassium hydrogen carbonate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHKO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1