1.72574
Potassium hydrogen carbonate
for table water, FCC, E 501
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Conformità normativa
FCC
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
Solubilità
362 g/L
Densità
2.17 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1