Documenti fondamentali
1.04928
Supelco
Carbonato di potassio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Carbonato di potassio
Scegli un formato
500 G
86,60 €
1 KG
133,00 €
50 KG
4.330,00 €
86,60 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
86,60 €
1 KG
133,00 €
50 KG
4.330,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CK2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
209-529-3
NACRES:
NA.21
86,60 €
Disponibile per la spedizione il02 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
≥99.0% dry basis (acidimetric)
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.01% Substances precipitated by ammonia
Perdita
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.5-12.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
891 °C
Densità
2.43 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
750 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Pirolisi catalitica e carbonizzazione in situ dei gusci di noce. Questa ricerca presenta un metodo per la poligenerazione di energia e il miglioramento delle prestazioni elettrochimiche dei carboni utilizzando il carbonato di potassio. Lo studio ne sottolinea l'applicazione nella produzione di biocarbone e il suo potenziale utilizzo nei dispositivi di accumulo e conversione dell'energia, mettendo in evidenza l'integrazione tra sostenibilità ambientale e scienza dei materiali (He W et al., 2024).
  • Sintesi migliorata della 6-bromo-7-[(11)C]metilpurina per uso clinico. Questo lavoro descrive un processo di sintesi avanzata che coinvolge il carbonato di potassio, fondamentale per la preparazione di radiofarmaci utilizzati nell'imaging medico. Ciò sottolinea il ruolo di tale composto nel potenziamento della ricerca farmaceutica e della diagnostica (Okamura T et al., 2024).
  • Effetti della gomma di xantano e del carbonato di potassio sulla qualità e sulle proprietà organolettiche degli impasti Jiuniang surgelati. Lo studio esplora l'uso del carbonato di potassio nella scienza alimentare, in particolare per migliorare la consistenza e il sapore degli impasti surgelati. I risultati ottenuti presentano un potenziale applicativo nelle industrie della conservazione e della lavorazione degli alimenti (Ma W et al., 2023).
  • Potenziale dei biosolidi GTL in un'economia circolare. Questo articolo analizza l'uso del carbonato di potassio nel trattamento e nell'utilizzo dei biosolidi, evidenziando il suo ruolo nella sostenibilità ambientale e nella gestione dei rifiuti. La ricerca contribuisce allo sviluppo di tecnologie più ecologiche nel settore produttivo delle scienze della vita (Zuhara S et al., 2023).
  • O-alchilazione anomerica β-selettiva con elettrofili primari mediata da carbonato di potassio. L'articolo presenta un metodo per sintetizzare i glicosfingolipidi utilizzando il carbonato di potassio, sottolineando la sua importanza nella sintesi organica e nelle applicazioni farmaceutiche. Ciò dimostra l'adattabilità del carbonato di potassio nel facilitare reazioni chimiche complesse nell'ambito della ricerca farmaceutica (Lakshika Hettiarachchi I et al., 2023).
Linkage
Sostituisce: PX1390; PX1390-1; PX1390-20
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico; calcolato sulla sostanza secca): ≥ 99,0%
Saggio (acidimetrico): ≥ 99,0%
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
Cloruro (Cl): ≤ 0,003%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Silicato (SiO₂): ≤ 0,005%
Zolfo totale (come solfato): ≤ 0,003%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,0005%
Ca (calcio): ≤ 0,002%
Cu (rame): ≤ 0,0005%
Fe (Ferro): ≤ 0,0005%
Mg (magnesio): ≤ 0,001%
Na (sodio): ≤ 0,02%
Pb (piombo): ≤ 0,0005%
Sostanze precipitate dall′ammoniaca: ≤ 0,01%
Perdita all′essiccamento (300  °C): ≤ 1,0%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf