Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 63,50 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 109,00 € |
Informazioni su questo articolo
63,50 €
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (T) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ACS reagent, 99.7%, powder, crystals or granules |
| assay ≥99.5% (T) | assay - | assay 99.7-100.5% (ACS specification), 99.7% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line - | product line - |
| form powder or crystals | form - | form powder, crystals or granules |
| pH 7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH - | pH 8.2 (10.01 g/L) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bicarbonate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?