1468400100
Water
Purified, pH 5-7, suitable for microbiological culture, USP 71
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acqua, pH 5.0-7.0
agenzia
USP 71
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
tecniche
microbiological culture: suitable
Impurezze
<1000 cfu/mL bacteria
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5.0-7.0
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Apart from above, purified water finds its application in:
- Cleaning of non-parenteral production equipment′s.
- Input for WFI production.
- Non-sterile tests and assays.
- Preparation of Bulk Chemicals.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available