Documenti
34877-M
Sigma-Aldrich
Acqua
HPLC Plus
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
HPLC Plus
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0003% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6-8 (25 °C)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (32 °F)
0 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
fluoride (F-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
Gradiente HPLC
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
applicazioni
general analytical
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acqua di grado HPLC Plus è utile per l′eluzione a gradiente da UHPLC (Liquido Cromatografia a PressioneUltra Alta) e studi HPLC.
Applicazioni
L′acqua è stata usata nei seguenti studi:
  • per la preparazione di soluzioni di acido cloridrico diluito necessarie per la preparazione di soluzioni standard di amminoacidi
  • nello stadio di estrazione del campione durante l′analisi in gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) di amminoacidi liberi (FAA) e combinati (CAA) in campioni di aerosol.
  • preparazione di digeriti triptici da campioni proteici standard e digeriti di latte da campioni di latte
  • preparazione di C60-amminopropil-silice.
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Altre note
Avviso importante
  • L′articolo codice 34877-4X2.5L-M uscirà di produzione. Ordinare il singolo flacone 34877-2.5L-M che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Manolis Mandalakis et al.
Journal of chromatography. A, 1217(1), 143-150 (2009-12-08)
The analysis of amino acids by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) after their derivatization with N-(t-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide was investigated as an alternative approach for the determination of free (FAA) and combined amino acids (CAA) in aerosols. This technique showed excellent linearity
Martin Fischnaller et al.
Analytica chimica acta, 761, 92-101 (2013-01-15)
Phosphorylation of proteins is an important cellular regulatory process. The analysis of protein phosphorylation is challenging due to the high dynamic range and low abundance natures of phosphorylated species. Mass spectrometry (MS) of phosphopeptides obtained from tryptic protein digests is
Articoli
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of ephedrine and its three structural analogs based on polar retention effect on graphite (PREG) mechanism using Supel™ Carbon LC column.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.