Documenti fondamentali
1.44023
Millipore
Vetrini da contatto Hycon® TC
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, Histidine, for bacteria, for fungi, aseptically filled, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Vetrini da contatto Hycon®, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, TSA
Scegli un formato
20 UNITS
61,40 €
100 UNITS
274,00 €
61,40 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 UNITS
61,40 €
100 UNITS
274,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
61,40 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Stato
plate (ready-to-use)
Durata
7 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
Confezionamento
pack of 100 units 1440230100
pack of 20 units 1440230020
Produttore/marchio commerciale
HYCON®
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Tightly closed. Dry)
pH
7.3 ( in H2O)
Punto di fusione
>95 °C
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Le slide da contatto TC sono state sviluppate per un semplice e versatile monitoraggio microbiologico delle superfici, piatte o curve che siano. Ogni slide da contatto è individualmente confezionata nella sua pellicola di protezione trasparente e flessibile in PET e offre una superficie rettangolare di 25 cm2. L′agar TSA (ai peptoni di soia e caseina) è un terreno di coltura complesso per la coltivazione e l′isolamento di una vasta serie di batteri, lieviti e muffe. Il terreno è supplementato di neutralizzanti come lecitina, polisorbato 80 e istidina.
Applicazioni
Le slide da contatto TC sono state ideate per la determinazione delle conte microbiche totali su superfici asciutte, sanitizzate e sul personale negli ambienti controllati delle linee produttive del food and beverage e dei prodotti farmaceutici non sterili e sterilizzati terminalmente.
Note legali
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Contenuto correlato
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.