Vai a
1.17246
Riflettometro RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 unit
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
1.610,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
1.610,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Reflectoquant®
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
detection method
reflectometric
General description
Utilizzate il riflettometro portatile RQFlex® 20 per leggere le strisce reattive Reflectoquant®. Successore del modello RQFlex® 10, è caratterizzato da una nuova interfaccia utente dall′impiego intuitivo e da grande accuratezza. Consente determinazioni rapide e semplici di un ampio spettro di parametri chimici in alimenti, acque e campioni ambientali.
Packaging
Custodia in fibra
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.172671.17247Z614580
Supelco
Supelco
1.17247
RQcheck set
detection method
reflectometric
detection method
-
detection method
reflectometric
detection method
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
Reflectoquant®
product line
Reflectoquant®
product line
-
product line
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 units
packaging
-
packaging
package of 12 ea
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
-
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Good afternoon, I would like to know if there is a measurement uncertainty for this instrument.
    1 risposta
    1. Average accuracy is within ± 10% in the middle of the measuring range.
      Utile?
  2. Hi, I just need to confirm that the instrument is delivered with a calibration certificate. If yes what is validity of the calibration certificate.
    1 risposta
    1. 1172460001 is sold without a calibration certificate. The standard contents of the Reflectoquant® RQflex® 20 package comprise the following items:
      1 Reflectometer including strip adapter, Cat. No. 1.17246.0001
      1 Recalibration set, Cat. No. 1.16954.0001
      1 Quick Guide
      4 1.5-V batteries (AAA)
      1 Safety Instructions