Documenti
1.14266
Supelco
Alcol poli(vinilico)
protective colloid for argentometric titration
Sinonimo/i:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.001% Chloride (Cl)
pH
5.0-7.0 (0.2% in water)
Punto di fusione
160-240 °C
Densità bulk
400‑670 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Bioplastic Films from Moringa Oleifera Gum: This paper discusses the development of scalable and degradable bioplastic films from Moringa oleifera gum mixed with polyvinyl alcohol, intended for sustainable packaging solutions (Ranote et al., 2024).
  • High-Density Polyethylene Modification: The modification of high-density polyethylene with a fibrillar-porous structure using biocompatible polyvinyl alcohol is studied to improve its mechanical properties and environmental performance (Yarysheva and Arzhakova, 2024).
  • Cellulose Nanofiber Reinforced Polyvinyl Alcohol Hydrogels: This research explores the creation of high-strength, anti-fatigue cellulose nanofiber reinforced polyvinyl alcohol-based ionic conductive hydrogels, targeting applications in flexible strain/pressure sensors and triboelectric nanogenerators (Li et al., 2024).
Risultati analitici
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
pH-value (0.2 %; water): 5.0 - 7.0
Appearance of solution: passes test
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)