1.37120
Alcool benzilico
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
Scegli un formato
529,00 €
Scegli un formato
About This Item
529,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥98% (GC)
≥98.0-100.5% (titration)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
817 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Benzyl Alcohol Emprove® Expert is an extraordinarily pure product with impurity specification thresholds even below current requirements of designated pharmacopoeias (e.g. benzaldehyde content < 0.05 %). Therefore, this product is especially suitable for high-risk applications or any other purpose that requires superior quality.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.