Documenti fondamentali
1.37039
SAFC
Potassio diidrogeno fosfato
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JPC, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio, Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
Scegli un formato
1 KG
70,00 €
5 KG
236,00 €
3 KG
255,00 €
25 KG
1.248,00 €
100 KG
4.140,00 €
70,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
70,00 €
5 KG
236,00 €
3 KG
255,00 €
25 KG
1.248,00 €
100 KG
4.140,00 €
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-913-4
70,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
Stato
crystalline
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il nostro portafoglio SAFC® di prodotti di alta qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica viene sottoposto a severe ed attente procedure di controllo di qualità e viene prodotto nel rispetto delle norme cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il diidrogenofosfato di potassio diidrato è di norma impiegato come componente di sistemi tampone per le purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole o per la formulazione liquida finale.
Grazie ai suoi bassi livelli microbici e di endotossine, Il diidrogenofosfato di potassio diidrato Emprove® Expert è particolarmente adatto ad applicazioni ad alto rischio.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Contenuto correlato
Nella produzione di ADC, la fase di coniugazione è quella in cui un principio attivo farmaceutico altamente potente (HPAPI) viene legato a un mAb per mezzo di un linker stabile. Una coniugazione efficace comporta decisioni complesse, delineate in questa pagina insieme a servizi e prodotti in grado di assicurare il successo di questa operazione.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.