Documenti fondamentali
1.05108
Supelco
Fosfato di potassio monobasico
99.995% anhydrous basis, for inorganic trace analysis, Suprapur®
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio, Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
Scegli un formato
50 G
153,00 €
250 G
457,00 €
500 G
834,00 €
153,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
153,00 €
250 G
457,00 €
500 G
834,00 €
About This Item
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-913-4
NACRES:
NB.21
153,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (alkalimetric)
99.995% anhydrous basis
Stato
solid
Potenza
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
HPLC: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
208 g/L
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
1200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • La biocatalisi con rimozione del prodotto in situ migliora la produzione di acido p-cumarico. Questa ricerca dimostra l'utilità del fosfato di potassio monobasico nelle reazioni biocatalitiche, in particolare per migliorare la produzione di acido p-cumarico, un composto importante in varie applicazioni biochimiche (Virklund et al., 2024).
  • Sviluppare il potenziale del biocarbone. Nello studio, il fosfato di potassio monobasico viene utilizzato per aumentare la capacità di adsorbimento dei compositi di biocarbone per la rimozione di metalli pesanti come il Pb(II) e il Cd(II) dall'acqua, evidenziandone l'efficacia nelle strategie di pulizia ambientale (Li et al., 2024).
  • Ripartizione della chitinasi ricombinante da Nicotiana benthamiana mediante un sistema acquoso a due fasi. La ricerca dimostra l'applicazione del fosfato di potassio monobasico in sistemi acquosi a due fasi per un'efficiente partizione degli enzimi, fondamentale per le applicazioni biotecnologiche e industriali (Tue et al., 2024).
  • Effetto della diffusione di K(+) sull'idratazione del cemento a base di fosfato di magnesio e di potassio. Il fosfato di potassio monobasico viene analizzato per il suo ruolo nell'influenzare i processi di idratazione dei cementi a base di fosfato di magnesio e di potassio, fornendo indicazioni preziose per la scienza delle costruzioni e quella dei materiali (Leng et al., 2024).
  • Aprire l′accesso alla cassetta degli attrezzi della natura.′ Questo studio mostra come il fosfato di potassio monobasico possa essere utilizzato per ottimizzare le condizioni di produzione delle proteine ricombinanti, aumentando la resa e snellendo i processi produttivi nella bioproduzione (Rajak et al., 2024).
Linkage
Sostituisce: 5108-1; 5108-2; 5108
Risultati analitici
Purezza (metallica): ≥ 99,995%
Saggio (acidimetrico): ≥ 99,5%
Assorbanza spec. A a 260 nm (2 cm, 10%, acqua): ≤ 0,010
Cloruro (Cl): ≤ 5 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 30 ppm
As (Arsenico): ≤ 0,1 ppm
Ba (Bario): ≤ 5,0 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerio): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cu (Rame): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europio): ≤ 0,010 ppm
Fe (Ferro): ≤ 0,10 ppm
Hg (Mercurio): ≤ 0,05 ppm
La (Lantanio): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0,010 ppm
Na (Sodio): ≤ 20,0 ppm
Ni (Nichel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Piombo): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samario): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stronzio): ≤ 0,50 ppm
Tl (Tallio): ≤ 0,01 ppm
Y (Ittrio): ≤ 0,010 ppm
Yb (Itterbio): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zinco): ≤ 0,005 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf