Documenti fondamentali
8.17054
SAFC
Gluconato di sodio
E 576
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Gluconato di sodio
Scegli un formato
5 KG
223,00 €
50 KG
895,00 €
223,00 €
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
223,00 €
50 KG
895,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NaO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero E:
E576
Numero indice EU:
208-407-7
223,00 €
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
>200 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
170-175 °C
Solubilità
590 g/L
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Il gluconato di sodio è utilizzato in genere come agente chelante e agente tamponante. Il gluconato di sodio E 576 è idoneo ad un impiego nei processi farmaceutici o come additivo alimentare.
Esclusione di responsabilità
La sostanza 8.17054 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso supportato è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1