1.05832
Cloruro di magnesio
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E 511
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Magnesium dichloride
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
crystalline
solid
Caratteristiche
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
117 °C (decomposition)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento