1.28237
Fosfato di sodio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Descrizione
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
crystalline
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento