Vai a
1.06580
Fosfato di sodio
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
72,40 €
1 kg
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
111,00 €
5 kg
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
390,00 €
25 kg
Spedizione prevista il15 giugno 2026daMerck S.p.A
2.230,00 €
50 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
3.630,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2HPO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.5% (acidimetric)
Grade:
Laboratory Reagent
Form:
solid
Solubility:
93 g/L
72,40 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Laboratory Reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
93 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
850‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Application
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate can be used as a:
  • Buffering agent in size exclusion chromatography (SEC) analysis of adalimumab.
  • Phosphorus source in the synthesis of hydroxyapatite via wet chemical precipitation.
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Other Notes
Replaces: 1.06580.9057; SX0713; SX0713-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.282371.3703671662
Fosfato di sodio for analysis EMSURE®
Supelco
1.06580
Fosfato di sodio
Fosfato di sodio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.28237
Fosfato di sodio
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
solid
solubility
93 g/L
solubility
-
solubility
93 g/L
solubility
-
assay
≥99.5% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
98.0-101.0% (dried substance)
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
grade
Laboratory Reagent
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato di sodio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. May i know the weight of all items(SKU)?
    1 risposta
    1. The weight of each pack size is listed on the Product Detail Page as follows:
      1065800500 - 500G
      1065801000 - 1KG
      1065805000 - 5KG
      1065809025 - 25KG
      1065809050 - 50KG
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf