Vai a
1.06579
Fosfato di sodio
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di disodio, Sodio fosfato bibasico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
54,10 €
1 kg
Spedizione prevista il07 luglio 2026daMerck S.p.A
83,10 €
5 kg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
292,00 €
25 kg
Spedizione prevista il07 luglio 2026daMerck S.p.A
1.660,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2HPO4 · 12H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Form:
solid
Solubility:
218 g/L
54,10 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 57-61%
impurities
≤2.5% Sodium Dihydrogene phospate
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
218 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.00005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, N: ≤0.001%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Application
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate can be used as a:
  • Reagent in the intramolecular Heck Reaction to synthesize fused indolines.
  • Phase change material to enhance thermal energy storage in heat sinks.
It can also be used to prepare mobile-phase buffer solutions, which are employed in the chromatographic analysis of arsenic species in rice samples.
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Sodium Dihydrogene phospate: ≤ 2.5 %
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Reducing substances: passes test
Water: 57.0 - 61.0 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: SX0718; SX0718-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.065737166304273
Fosfato di sodio for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06579
Fosfato di sodio
form
solid
form
crystalline, solid
form
crystalline
form
crystals
solubility
218 g/L
solubility
218 g/L
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
-
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
98.5-102.5%
assay
98.5-102.5% (T)
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
8.4-9.6 (20 °C, 1%)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato di sodio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf