1.15480
Hyamine® 1622-solution
0.004 mol/l, for the deterimination of anionic tensides, Titriplex®
Sinonimo/i:
N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hyamine® 1622-solution, for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.004 M
tecniche
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
Densità
1.0 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Confezionamento
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.