Vai a
B8879
Benzetonio cloruro
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(Diisobutilfenossietossietil)dimetilbenziammonio cloruro, Femerolo cloruro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,80 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
313,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.08
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-479-9
Beilstein/REAXYS Number:
3898548
MDL number:
80,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
assay
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
448.08 g/mol
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
application(s)
microbiology (topical antiseptic)
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
General description
Il cloruro di benzetonio è un irritante cutaneo ben caratterizzato e una sostanza raramente sensibilizzante.
Application
Il cloruro di benzetonio è stato usato in uno studio per valutare le concentrazioni minime inibenti di isolati di Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) dalla Malesia. È stato usato anche in uno studio per preparare pellicole biocomposite da alginato di sodio e argilla modificata.
Disclaimer
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1425B055000053751
Benzetonio cloruro Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1425
Benzetonio cloruro
Benzetonio cloruro European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
B0550000
Benzetonio cloruro
description
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
BioUltra, ≥99.0% (AT)
assay
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
form
-
form
-
form
(Powder, Colorless or White)
application(s)
microbiology (topical antiseptic)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
description
cationic
description
-
description
-
description
cationic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzetonio cloruro
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf