Documenti fondamentali
1.14547
Supelco
Nitrite Test, photometric
photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
Scegli un formato
25 TESTS
164,00 €
164,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
164,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
164,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Kit per la determinazione dei nitriti in cuvetta, photometric, 0.03-2.30 mg/L (NO2-), 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
nitrite
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Campo di misura
0.010-0.700 mg/L (NO2-N)
0.03-2.30 mg/L (NO2-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Griess’ reaction)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,03 - 2,30 mg/l NO₂⁻ 0,010 - 0,700 mg/l NO₂-N, Spectroquant®
Il metodo è analogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO2 - B e DIN EN 26777.
Questo kit in cuvetta dei nitriti Spectroquant® consente un′accurata quantificazione dei nitriti in campioni d′acqua.
Metodo applicato: in soluzione acida gli ioni nitrito reagiscono con l'acido solfanilico a formare un sale di diazonio. Questo reagisce con N-(1-naftil)etilendiammina dicloroidrato per formare un colorante azoico ross-violetto che viene determinato per via fotometrica.
I test in cuvetta Spectroquant® sono disponibili con cuvette rotonde preriempite da 16 mm e con tutti i reagenti necessari a eseguire l′analisi come da foglietto di istruzioni allegato.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Determinazione fotometrica mediante metodo di Griess dopo estrazione
Photometric determination of nitrite ions in soil samples by Griess method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®