Documenti fondamentali
348406
Sigma-Aldrich
Alcol poli(vinilico)
average Mw 13,000-23,000, 98% hydrolyzed
Sinonimo/i:
PVA
Scegli un formato
25 G
73,80 €
1 KG
221,00 €
500 G
374,00 €
73,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
73,80 €
1 KG
221,00 €
500 G
374,00 €
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.23
73,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
PM
average Mw 13,000-23,000
Caduta di sfera
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
Solubilità
H2O: soluble
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a vinyl based water soluble polymer that can be used as a non-ionic surface active agent. It can also be used as a biodegradable polymer and can be incorporated in adhesives, coatings, textiles, ceramics and cosmetics. Its properties include good transparency, chemical resistance, toughness and antielectrostatic properties.[1][2][3]
Applicazioni
PVA can be used for a variety of applications such as:
  • a nanoparticle stabilizer for the surface modification of titanium surfaces[4]
  • in the preparation of an electrolyte for supercapacitors[5]
  • formation of a composite with carbon nanotubes (CNTs) for thin film devices and flexible electronics[6]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Surface modification of titanium surfaces through a modified oxide layer and embedded silver nanoparticles: Effect of reducing/stabilizing agents on precipitation and properties of the nanoparticles
Ferraris S, et al.
Surface and Coatings Technology, 344(6), 177-189 (2018)
Carbon nanotube nanocomposite-modified paper electrodes for supercapacitor applications
Korivi NS, et al.
Applied Nanoscience, 7(1-2), 41-45 (2017)
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Micro-patterning of nanocomposites of polymer and carbon nanotubes
Jiang L, et al.
Microelectronic Engineering, 93(1-2), 10-14 (2012)