Documenti
1.11597
SAFC
Parteck® SI 400 LEX (sorbitolo)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF, JP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sorbitolo Parteck®, D-Glucitolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-061-5
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
94-96 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
2350 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il sorbitolo è un alcol zuccherino ampiamente usato nelle formulazioni di biomolecole come agente stabilizzatore e tonificante.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
D-sorbitolo FCC, FG
Sigma-Aldrich
W302902
D-sorbitolo
Acido citrico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00242
Acido citrico
Saccarosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Saccarosio
D-sorbitolo 99% (GC)
Sigma-Aldrich
240850
D-sorbitolo
Sorbitolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1617000
Sorbitolo
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Sodio cloruro
L-Istidina
SAFC
H3911
L-Istidina
Triton™ X-100 EMPROVE® EXPERT Ph Eur
SAFC
1.08643
Triton X-100
D-sorbitolo ≥98% (GC), for molecular biology
Sigma-Aldrich
S6021
D-sorbitolo
Articoli
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Contenuto correlato
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.