Documenti fondamentali
W302902
Sigma-Aldrich
D-sorbitolo
FCC, FG
Sinonimo/i:
D-glucitolo
Scegli un formato
W302902-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
64,30 €
10 KG
167,00 €
25 KG
283,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W302902-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
64,30 €
10 KG
167,00 €
25 KG
283,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero FEMA:
3029
Beilstein:
1721899
Numero CE:
N° CoE:
81c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1835
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Descrizione
derived from GMO corn
Stato
crystals or granules
powder or chunks
Attività ottica
[α]20/D +104°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
wheat
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descrizione generale
D-Sorbitol is a sugar alcohol commonly used as an artificial sweetener, anticaking agent, emulsifier, humectant, thickener and flavoring agent in the food industry.[1][2]
Applicazioni
  • Molecular Correlates of Diapause in Aphidoletes aphidimyza.: This study explores the molecular mechanisms underlying diapause in the predator Aphidoletes aphidimyza, highlighting the role of ᴅ-Sorbitol in metabolic adjustments during this state. (Dai et al., 2024).
  • Sugar substitutes on caries prevention in permanent teeth among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis.: This systematic review evaluates the effectiveness of various sugar substitutes, including ᴅ-Sorbitol, in preventing dental caries in children and adolescents. (Luo et al., 2024).
  • Enhancing Mechanical Properties of Corn Bran Arabinoxylan Films for Sustainable Food Packaging.: Research on improving the mechanical properties of biodegradable films using ᴅ-Sorbitol, aimed at creating sustainable food packaging solutions. (Alahmed & Simsek, 2024).
  • Development and characterization of camel gelatin films: Influence of camel bone age and glycerol or sorbitol on film properties.: The study examines the effects of ᴅ-Sorbitol on the properties of camel gelatin films, aimed at improving the quality of biopolymer materials. (Al-Hassan, 2024).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sorbitolo Parteck&#174; EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 420
SAFC
1.15079
Sorbitolo Parteck®
D-sorbitolo European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1000000
D-sorbitolo
D-sorbitolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1006
D-sorbitolo
Xilitolo
Sigma-Aldrich
W507930
Xilitolo
Encyclopedia of Food and Color Additives, 2, 2627-2627 (1997)
Daily intake assessment of saccharin, stevioside, D-sorbitol and aspartame from various processed foods in Korea.
Chung MS, et al
Food Additives and Contaminants, 22(11), 1087-1097 (2005)
Arlene E Dent et al.
PloS one, 3(10), e3557-e3557 (2008-10-30)
Antibodies that impair Plasmodium falciparum merozoite invasion and intraerythrocytic development are one of several mechanisms that mediate naturally acquired immunity to malaria. Attempts to correlate anti-malaria antibodies with risk of infection and morbidity have yielded inconsistent results. Growth inhibition assays
G Molino et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 131(5), 393-405 (1998-05-30)
D-Sorbitol (SOR) is safe, is easy to measure, and has an exceptionally high extraction ratio in the normal liver of 0.93+/-0.05 (mean+/-SD). Together with the general interest in hepatic hemodynamics, these facts motivated us to review the usefulness of this
Reddy Ranjith K Sama et al.
Journal of cellular physiology, 228(11), 2222-2231 (2013-04-30)
FUsed in Sarcoma/Translocated in LipoSarcoma (FUS/TLS or FUS) has been linked to several biological processes involving DNA and RNA processing, and has been associated with multiple diseases, including myxoid liposarcoma and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS-associated mutations cause FUS to