Documenti
1.10537
Supelco
Carrez Clarification Kit
suitable for sample preparation, input: food(s), 5 ×
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Concentrazione
5 ×
tecniche
photometry: suitable
input
food(s)
applicazioni
sample preparation
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrate
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3